ENA388700473
Enamine
2-chloro-5-methanesulfonylthiophene-3-sulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
2-chloro-5-(methylsulfonyl)-3-thiophenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H4Cl2O4S3/c1-13(8,9)4-2-3(5(6)12-4)14(7,10)11/h2H,1H3
Clave InChI
HIIURPCOJNWBNU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124456
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124456
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)