Merck
ENA388700392
Enamine
N-(4-amino-2-fluorophenyl)butane-1-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-(4-amino-2-fluorophenyl)-1-butanesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H15FN2O2S/c1-2-3-6-16(14,15)13-10-5-4-8(12)7-9(10)11/h4-5,7,13H,2-3,6,12H2,1H3
Clave InChI
MBESRBYEKGREHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124294
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124294
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)