ENA388700230
Enamine
2-[2-(4-chlorophenoxy)acetamido]benzoic acid
About This Item
Iupac Name
2-{[(4-chlorophenoxy)acetyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H12ClNO4/c16-10-5-7-11(8-6-10)21-9-14(18)17-13-4-2-1-3-12(13)15(19)20/h1-8H,9H2,(H,17,18)(H,19,20)
Clave InChI
LXSDGQYDSDIUPN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123927
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)