Merck
ENA388700068
Enamine
1-(3-ethylpyridin-2-yl)ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
149.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(3-ethyl-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-3-8-5-4-6-10-9(8)7(2)11/h4-6H,3H2,1-2H3
Clave InChI
IOYXDXJFCVPYSZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123544
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123544
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)