Merck
ENA388192082
Enamine
5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyrazin-6-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
137.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7,8-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazin-6(5H)-one
Inchi Code
1S/C6H7N3O/c10-6-4-9-2-1-7-5(9)3-8-6/h1-2H,3-4H2,(H,8,10)
Clave InChI
OZEDEFOLUBDEFN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121931
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121931
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)