ENA388192030
Enamine
methyl 3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H7NO4S/c1-15-10(14)9-6(4-5-16-9)11-7(12)2-3-8(11)13/h2-5H,1H3
Clave InChI
HPNPTFJOBHCYCJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121810
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)