ENA388191997
Enamine
2-[(1-methylpiperidin-4-yl)oxy]pyridin-4-amine
About This Item
Iupac Name
2-[(1-methyl-4-piperidinyl)oxy]-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H17N3O/c1-14-6-3-10(4-7-14)15-11-8-9(12)2-5-13-11/h2,5,8,10H,3-4,6-7H2,1H3,(H2,12,13)
Clave InChI
QZAFLGODJMSZDR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121547
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)