Merck
ENA388191938
Enamine
3-methylbut-2-enenitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
81.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-methyl-2-butenenitrile
Inchi Code
1S/C5H7N/c1-5(2)3-4-6/h3H,1-2H3
Clave InChI
AUGKLUNRHYPDAM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121088
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121088
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)