Merck
ENA387772978
Enamine
3-(3,5-difluorophenyl)propan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.19
Número MDL:
Iupac Name
3-(3,5-difluorophenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H11F2N/c10-8-4-7(2-1-3-12)5-9(11)6-8/h4-6H,1-3,12H2
Clave InChI
RZUIWLNDDJBKKL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120482
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120482
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)