ENA387772948
Enamine
1-cyclopentyl-2-methoxyethan-1-one
About This Item
Iupac Name
1-cyclopentyl-2-methoxyethanone
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-10-6-8(9)7-4-2-3-5-7/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
PYPUDSQLJBSGCQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120418
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120418
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)