Merck
ENA387772882
Enamine
1-(2-fluorophenyl)butane-1,3-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.18
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-fluorophenyl)-1,3-butanedione
Inchi Code
1S/C10H9FO2/c1-7(12)6-10(13)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
QAATXOWVMCBFEC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120253
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120253
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)