ENA387772878
Enamine
ethyl 1-chloroisoquinoline-3-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 1-chloro-3-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10ClNO2/c1-2-16-12(15)10-7-8-5-3-4-6-9(8)11(13)14-10/h3-7H,2H2,1H3
Clave InChI
GXEXRFKWVZFFHB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120249
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)