ENA387772454
Enamine
2-(4-methoxycyclohexyl)acetic acid
About This Item
Iupac Name
(4-methoxycyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
MCYXXAZQNRGYGE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119248
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119248
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)