Merck
ENA387772444
Enamine
5-bromo-4-methoxythiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.07
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-4-methoxy-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5BrO3S/c1-10-3-2-4(6(8)9)11-5(3)7/h2H,1H3,(H,8,9)
InChI key
SSZYFNWEXXZETP-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119237
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119237
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)