Merck
ENA387772343
Enamine
1-[(4-aminopiperidin-1-yl)methyl]cyclohexan-1-ol dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
285.26
Número MDL:
Iupac Name
1-[(4-amino-1-piperidinyl)methyl]cyclohexanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H24N2O.2ClH/c13-11-4-8-14(9-5-11)10-12(15)6-2-1-3-7-12;;/h11,15H,1-10,13H2;2*1H
Clave InChI
RJOLMGMODLFUCC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120231
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120231
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)