Merck
ENA387772323
Enamine
4-amino-3,3-difluorobutanoic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.56
Número MDL:
Iupac Name
4-amino-3,3-difluorobutanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7F2NO2.ClH/c5-4(6,2-7)1-3(8)9;/h1-2,7H2,(H,8,9);1H
Clave InChI
ZSZXCSUWRYRIKE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119974
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119974
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)