Merck
ENA387772249
Enamine
[4-(aminomethyl)-2-fluorophenyl]methanol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.63
Número MDL:
Iupac Name
[4-(aminomethyl)-2-fluorophenyl]methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10FNO.ClH/c9-8-3-6(4-10)1-2-7(8)5-11;/h1-3,11H,4-5,10H2;1H
Clave InChI
BRWGDIJWDVEJKM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119115
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119115
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)