Merck
ENA379364594
Enamine
3-(2-aminoacetyl)benzonitrile hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.64
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(aminoacetyl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8N2O.ClH/c10-5-7-2-1-3-8(4-7)9(12)6-11;/h1-4H,6,11H2;1H
InChI key
QWDOWSHQAJBQRD-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118865
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118865
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)