Merck
ENA379364328
Enamine
1-(oxolan-2-yl)propan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
129.2
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-tetrahydro-2-furanyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-2-6(8)7-4-3-5-9-7/h6-7H,2-5,8H2,1H3
InChI key
BHONVBPCNYEAAB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118645
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)