ENA379363967
Enamine
2-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-1-carbonitrile
About This Item
mp
172-175
Iupac Name
2-oxo-1-indanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H7NO/c11-6-9-8-4-2-1-3-7(8)5-10(9)12/h1-4,9H,5H2
Clave InChI
IPDOJTSJVRBTJJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112596
Melting Point
172-175
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112596
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)