Merck
ENA375228364
Enamine
methyl 2-chloro-3-oxopentanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.59
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-chloro-3-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C6H9ClO3/c1-3-4(8)5(7)6(9)10-2/h5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
HQKDHMCNAMQTFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59729
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59729
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)