ENA375228148
Enamine
1,1,1-trifluoro-3-methoxypropan-2-ol
About This Item
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-3-methoxy-2-propanol
Inchi Code
1S/C4H7F3O2/c1-9-2-3(8)4(5,6)7/h3,8H,2H2,1H3
Clave InChI
SLSXKESHZUSAHH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116178
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116178
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)