Merck
ENA375228048
Enamine
1-phenylbut-3-yn-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
144.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-phenyl-3-butyn-2-one
Inchi Code
1S/C10H8O/c1-2-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h1,3-7H,8H2
Clave InChI
WUZGMAXWGIRPRC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115937
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115937
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)