ENA375227954
Enamine
2-(4,4-dimethylcyclohexyl)acetic acid
About This Item
Iupac Name
(4,4-dimethylcyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-10(2)5-3-8(4-6-10)7-9(11)12/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,11,12)
Clave InChI
HIQKOCLKQSNITC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115706
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)