ENA375227945
Enamine
1-(bromomethyl)-1-(methanesulfonylmethyl)cyclobutane
About This Item
Iupac Name
1-(bromomethyl)-1-[(methylsulfonyl)methyl]cyclobutane
Inchi Code
1S/C7H13BrO2S/c1-11(9,10)6-7(5-8)3-2-4-7/h2-6H2,1H3
Clave InChI
NLGMVDVRUYIXBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115650
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)