Merck
ENA375227714
Enamine
2-tert-butyl-2-methyl-1,3-dioxane-4,6-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
78-80
Iupac Name
2-tert-butyl-2-methyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Inchi Code
1S/C9H14O4/c1-8(2,3)9(4)12-6(10)5-7(11)13-9/h5H2,1-4H3
Clave InChI
COOZARBOMFFIFW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114051
Melting Point
78-80
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114051
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)