Merck
ENA375227535
Enamine
O-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}hydroxylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-[(aminooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H8F3NO/c9-8(10,11)7-3-1-6(2-4-7)5-13-12/h1-4H,5,12H2
Clave InChI
OSGYPUBYTWDYMZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114647
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114647
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)