Merck
ENA375227443
Enamine
2-(3-phenylpropyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.79
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
139-141
Iupac Name
2-(3-phenylpropyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H21N.ClH/c1-2-7-13(8-3-1)9-6-11-14-10-4-5-12-15-14;/h1-3,7-8,14-15H,4-6,9-12H2;1H
Clave InChI
ONCFWIIRDYRLIX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115596
Melting Point
139-141
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115596
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)