ENA375227434
Enamine
1-amino-N-[3-(dimethylamino)propyl]cyclohexane-1-carboxamide dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-4268342-100MG
EUR 461,00
Disponibilidad
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-4268342-100MG
EUR 461,00
Disponibilidad
Iupac Name
1-amino-N-[3-(dimethylamino)propyl]cyclohexanecarboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H25N3O.2ClH/c1-15(2)10-6-9-14-11(16)12(13)7-4-3-5-8-12;;/h3-10,13H2,1-2H3,(H,14,16);2*1H
InChI key
LJTOQOACOFJYSB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115457