ENA375227352
Enamine
3-amino-2-[(2-methoxyphenyl)methyl]propanoic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(2-methoxybenzyl)-beta-alanine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO3.ClH/c1-15-10-5-3-2-4-8(10)6-9(7-12)11(13)14;/h2-5,9H,6-7,12H2,1H3,(H,13,14);1H
Clave InChI
CLIARHHGVZZQIY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114559
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)