ENA372574177
Enamine
3-hydrazinylbutanenitrile
About This Item
Iupac Name
3-hydrazinobutanenitrile
Inchi Code
1S/C4H9N3/c1-4(7-6)2-3-5/h4,7H,2,6H2,1H3
Clave InChI
PSXXNWCPDFFHMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
92
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56337
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56337
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)