ENA372574049
Enamine
4-bromo-2-sulfanylbenzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-bromo-2-sulfanylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BrO2S/c8-4-1-2-5(7(9)10)6(11)3-4/h1-3,11H,(H,9,10)
Clave InChI
ZHNJGPZUGQGIGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114300
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)