ENA372573770
Enamine
2-[3-(2-methoxyethoxy)phenyl]acetic acid
About This Item
Iupac Name
[3-(2-methoxyethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-14-5-6-15-10-4-2-3-9(7-10)8-11(12)13/h2-4,7H,5-6,8H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
HKYOIHOUDNWCTD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113520
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)