Merck
ENA372573637
Enamine
6-cyclopropylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.24
Número MDL:
Iupac Name
6-cyclopropylimidazo[2,1-b]thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2S/c12-8(13)7-6(5-1-2-5)10-9-11(7)3-4-14-9/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
Clave InChI
MYNNRYMYQAYKIY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114299
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114299
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)