ENA372573551
Enamine
[1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-2-yl)ethyl](methyl)amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(2,3-dihydrobenzofuran-2-yl)-N-methylethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-8(12-2)11-7-9-5-3-4-6-10(9)13-11;/h3-6,8,11-12H,7H2,1-2H3;1H
Clave InChI
ZQWHVYBAENDVLK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113252
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)