Merck
ENA372573344
Enamine
2-[3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.17
Número MDL:
Iupac Name
[3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9F3O3/c11-10(12,13)6-16-8-3-1-2-7(4-8)5-9(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,14,15)
Clave InChI
NCJHCUKPPQDYCF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112814
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112814
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)