ENA372573226
Enamine
4-methanesulfonylbutan-1-ol
About This Item
Iupac Name
4-(methylsulfonyl)-1-butanol
Inchi Code
1S/C5H12O3S/c1-9(7,8)5-3-2-4-6/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
YUSVCVRGEYRMCK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112519
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112519
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)