Merck
ENA372572369
Enamine
4-fluoro-3-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
264.73
Número MDL:
Iupac Name
4-fluoro-3-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H6ClFO2S2/c1-5-8-6(11)3-2-4-7(8)14-9(5)15(10,12)13/h2-4H,1H3
Clave InChI
PFSFVTHIMQSVTE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105086
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105086
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)