Merck
ENA371464539
Enamine
2-{7-methylimidazo[1,2-a]pyrimidin-2-yl}acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.2
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(7-methylimidazo[1,2-a]pyrimidin-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H10N4O/c1-6-2-3-13-5-7(4-8(10)14)12-9(13)11-6/h2-3,5H,1,4H2,(H2,10,14)(H,11,12)
InChI key
CLHQYPZXPXRCNC-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111095
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111095
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)