Merck
ENA371464530
Enamine
2-(5-methyl-1-benzothiophen-3-yl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.27
Número MDL:
mp
111-112
Iupac Name
(5-methyl-1-benzothien-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H10O2S/c1-7-2-3-10-9(4-7)8(6-14-10)5-11(12)13/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
KYZMXUFJGWTSOX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111086
Melting Point
111-112
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111086
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)