Merck
ENA371464484
Enamine
(2-methanesulfonylphenyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.7
Número MDL:
Iupac Name
1-[2-(methylsulfonyl)phenyl]hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O2S.ClH/c1-12(10,11)7-5-3-2-4-6(7)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
Clave InChI
DLYJMGLPKICRLS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111039
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111039
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)