ENA371464469
Enamine
4,6-dichloro-2H-thiochromene-3-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
4,6-dichloro-2H-thiochromene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6Cl2OS/c11-7-1-2-9-8(3-7)10(12)6(4-13)5-14-9/h1-4H,5H2
Clave InChI
DJCRJCROFFNHCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111023
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)