Merck
ENA371463796
Enamine
N-cyclopentyl-N-methylsulfamoyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.69
Número MDL:
Iupac Name
cyclopentyl(methyl)sulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C6H12ClNO2S/c1-8(11(7,9)10)6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
MGSFUELEYCQKFE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110260
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110260
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)