ENA371463703
Enamine
6-tert-butyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-amine
About This Item
mp
202-204
Iupac Name
6-tert-butyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C12H19N3/c1-12(2,3)9-4-5-10-8(6-9)7-14-11(13)15-10/h7,9H,4-6H2,1-3H3,(H2,13,14,15)
Clave InChI
NRRCYDPROOLRBJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110017
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)