Merck
ENA371463666
Enamine
4-bromobut-2-enenitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
145.99
Iupac Name
(2E)-4-bromo-2-butenenitrile
Inchi Code
1S/C4H4BrN/c5-3-1-2-4-6/h1-2H,3H2/b2-1+
Clave InChI
DNQQWHOUZPHKMD-OWOJBTEDSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109937
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109937
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)