Merck
ENA371463167
Enamine
3-amino-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.67
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-amino-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FNO.ClH/c1-7(12)6-10(13)8-2-4-9(11)5-3-8;/h2-5,7H,6,12H2,1H3;1H
Clave InChI
NPWVKNZAGLVNHW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108924
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108924
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)