Merck
ENA371178279
Enamine
1-[4-(2-methylpropoxy)phenyl]ethan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.29
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-isobutoxyphenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C12H19NO/c1-9(2)8-14-12-6-4-11(5-7-12)10(3)13/h4-7,9-10H,8,13H2,1-3H3
Clave InChI
BZNMSGYKWGSJBS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106455
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106455
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)