Merck
ENA371178262
Enamine
2-methoxymorpholine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
117.15
Número MDL:
Iupac Name
2-methoxymorpholine
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c1-7-5-4-6-2-3-8-5/h5-6H,2-4H2,1H3
Clave InChI
WODGULJMZNRBMG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108507
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108507
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)