Merck
ENA371177772
Enamine
tert-butyl 6,7-dioxo-octahydro-1H-pyrazino[1,2-a]piperazine-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 6,7-dioxooctahydro-2H-pyrazino[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19N3O4/c1-12(2,3)19-11(18)14-4-5-15-8(7-14)6-13-9(16)10(15)17/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)
Clave InChI
TYBJHKVZZXZMLQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107140
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107140
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)