Merck
ENA370563639
Enamine
N-(3-methylbutyl)cyclopentanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.28
Número MDL:
Iupac Name
N-isopentylcyclopentanamine
Inchi Code
1S/C10H21N/c1-9(2)7-8-11-10-5-3-4-6-10/h9-11H,3-8H2,1-2H3
Clave InChI
FVOLGLBAXIMDIZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32596
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32596
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)